4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromobenzo[d]oxazole
OR40093-1G OR40093-250MG OR40093-5G
APOSOR40093-1GEA 1250 DKK
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG APOSOR40093-5G
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234620
CAS-nummer: 217326-65-3