2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 5040 DKK
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392521
CAS-nummer: 1261604-22-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III