2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400920-1G OR400920-250MG
APOSOR400920-1GEA 4260 DKK
APOSOR400920-1G APOSOR400920-250MG
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
2-Bromo-6-chlorostyrene
Formel: C₈H₆BrCl
Molekylvægt: 217.49 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31561244
CAS-nummer: 2228365-09-9