6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 1310 DKK
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrINO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30730276
CAS-nummer: 2090513-56-5