2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 262 DKK
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783657
CAS-nummer: 67639-61-6