2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 2010 DKK
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₉H₁₁BrO
Kogepunkt: 131…140 °C (21 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398319
CAS-nummer: 122950-66-7