4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400875-1G OR400875-250MG OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA 360 DKK
APOSOR400875-1G APOSOR400875-250MG APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702923
CAS-nummer: 1215295-91-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III