4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 3930 DKK
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Formel: C₇H₃BrN₂O₂S
Molekylvægt: 259.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546511
CAS-nummer: 157645-54-0