3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400864-1G OR400864-250MG OR400864-5G
APOSOR400864-1GEA 7850 DKK
APOSOR400864-1G APOSOR400864-250MG APOSOR400864-5G
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Formel: C₇H₃BrN₂O₂S
Molekylvægt: 259.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723360
CAS-nummer: 2149591-25-1