5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR400855-1G
OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA
3000
DKK
APOSOR400855-1G
APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₃BrCl₂N₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09954889 CAS-nummer: 134517-54-7 |