2-Formylphenyl acetate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 4970 DKK
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Formel: C₉H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00553742
CAS-nummer: 5663-67-2