2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 175 DKK
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037276
CAS-nummer: 1934463-16-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III