2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-methoxy-1,4-diazine
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 1220 DKK
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molekylvægt: 189.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10688549
CAS-nummer: 91678-76-1