2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 186 DKK
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrIN
Molekylvægt: 307.914 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391643
CAS-nummer: 1261776-03-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III