6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400780-1G OR400780-250MG
APOSOR400780-1GEA 5400 DKK
APOSOR400780-1G APOSOR400780-250MG
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037275
CAS-nummer: 1934421-15-4