3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 589 DKK
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22544371
CAS-nummer: 398119-27-2