Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400776-1G OR400776-250MG
APOSOR400776-1GEA 1810 DKK
APOSOR400776-1G APOSOR400776-250MG
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22381229
CAS-nummer: 377734-27-5