4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 872 DKK
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036374
CAS-nummer: 871502-87-3