Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 752 DKK
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036866
CAS-nummer: 858124-35-3