4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400762-1G OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA 3270 DKK
APOSOR400762-1G APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20485838
CAS-nummer: 776315-23-2