3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400758-1G OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA 610 DKK
APOSOR400758-1G APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135693
CAS-nummer: 91760-66-6