2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 6100 DKK
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391757
CAS-nummer: 860603-83-4