Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 4360 DKK
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110489
CAS-nummer: 750585-94-5