2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 1290 DKK
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Molekylvægt: 327.902 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391756
CAS-nummer: 32337-95-4