Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400747-1G OR400747-250MG OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA 1090 DKK
APOSOR400747-1G APOSOR400747-250MG APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036575
CAS-nummer: 1016163-89-5