3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 4310 DKK
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molekylvægt: 310.915 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391618
CAS-nummer: 1261860-40-5