2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400744-1G OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA 4310 DKK
APOSOR400744-1G APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrIN
Molekylvægt: 307.914 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391642
CAS-nummer: 1261498-04-7