2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 371 DKK
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
Molekylvægt: 217.017 g/mol
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999959
CAS-nummer: 28547-28-6