5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400708-250MG OR400708-1G OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA 1590 DKK
APOSOR400708-250MG APOSOR400708-1G APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392520
CAS-nummer: 1261775-99-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III