4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 208 DKK
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08729266
CAS-nummer: 27080-53-1