4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 5400 DKK
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24643738
CAS-nummer: 1162696-92-5