4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 1370 DKK
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrINO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28898061
CAS-nummer: 1935459-09-8