4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 3050 DKK
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Molekylvægt: 247.046 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28515361
CAS-nummer: 1613265-20-5