3-Methoxy-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 164 DKK
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18324417
CAS-nummer: 16554-47-5