7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 959 DKK
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrINO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515360
CAS-nummer: 1845689-86-2