3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400678-1G OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-1GEA 3550 DKK
APOSOR400678-1G APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16679614
CAS-nummer: 1211517-87-1