4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 197 DKK
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 213.071 g/mol
Smeltepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045017
CAS-nummer: 37074-40-1