3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 1080 DKK
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 213.071 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18905445
CAS-nummer: 1379325-64-0