5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400648-1G OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA 9070 DKK
APOSOR400648-1G APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11899542
CAS-nummer: 1006619-82-4