4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 3050 DKK
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909621
CAS-nummer: 244257-61-2