5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 164 DKK
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848688
CAS-nummer: 1241894-37-0