4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400628-1G OR400628-250MG OR400628-5G
APOSOR400628-1GEA 994 DKK
APOSOR400628-1G APOSOR400628-250MG APOSOR400628-5G
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847312
CAS-nummer: 121404-83-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III