4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400627-1G OR400627-250MG
APOSOR400627-1GEA 3930 DKK
APOSOR400627-1G APOSOR400627-250MG
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide
Formel: C₉H₁₂BrN·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195837
CAS-nummer: 1116572-69-0
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II