5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400616-100MG OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-100MGEA 1160 DKK
APOSOR400616-100MG APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999178
CAS-nummer: 10435-57-1