5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 610 DKK
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848689
CAS-nummer: 35287-42-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III