4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 2780 DKK
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779493
CAS-nummer: 22996-19-6