4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 7460 DKK
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18905029
CAS-nummer: 1379341-45-3