Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 985 DKK
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858300
CAS-nummer: 142031-67-2