2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400544-1G OR400544-250MG OR400544-5G
APOSOR400544-1GEA 3560 DKK
APOSOR400544-1G APOSOR400544-250MG APOSOR400544-5G
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrINO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348435
CAS-nummer: 1361021-39-7