4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 687 DKK
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Molekylvægt: 247.046 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13659425
CAS-nummer: 173312-36-2